Documenti fondamentali
COMH042364AA
Combi-Blocks, Inc.
4-Piperidin-4-yl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.16
Numero MDL:
Iupac Name
4-(piperidin-4-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13F3N4.2ClH/c11-10(12,13)8-5-7(16-9(14)17-8)6-1-3-15-4-2-6;;/h5-6,15H,1-4H2,(H2,14,16,17);2*1H
InChI
DJLWPINSAZWWJZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-6913
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-6913
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)