Documenti fondamentali
COMH04235BCF
Combi-Blocks, Inc.
3-(2-Aminophenyl)pentan-3-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.26
Numero MDL:
Iupac Name
3-(2-aminophenyl)-3-pentanol
Inchi Code
1S/C11H17NO/c1-3-11(13,4-2)9-7-5-6-8-10(9)12/h5-8,13H,3-4,12H2,1-2H3
InChI
OJBCNOBBJUMWBQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-4638
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-4638
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)