Documenti fondamentali
COMH04235B61
Combi-Blocks, Inc.
5-Nitro-2-(1h-pyrrol-1-yl)phenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.19
Numero MDL:
Iupac Name
5-nitro-2-(1H-pyrrol-1-yl)phenol
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c13-10-7-8(12(14)15)3-4-9(10)11-5-1-2-6-11/h1-7,13H
InChI
DZDJALIVRCUNIY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-4528
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-4528