Documenti fondamentali
COMH04234FAF
Combi-Blocks, Inc.
2-Methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.2
Numero MDL:
Iupac Name
2-methyl-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]propanoic acid
Inchi Code
1S/C11H11F3O3/c1-10(2,9(15)16)17-8-5-3-4-7(6-8)11(12,13)14/h3-6H,1-2H3,(H,15,16)
InChI
DRROMOGOGUVQOW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-0256
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-0256
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)