Documenti fondamentali
COMH0423422D
Combi-Blocks, Inc.
Methyl (r)-5-benzyloxy-4-methyl-2-oxo-pentanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.29
Numero MDL:
Iupac Name
methyl (4R)-5-(benzyloxy)-4-methyl-2-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C14H18O4/c1-11(8-13(15)14(16)17-2)9-18-10-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,11H,8-10H2,1-2H3/t11-/m1/s1
InChI
OEUPGGUBLKTRDW-LLVKDONJSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-2185
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-2185
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)