Documenti fondamentali
COMH04233ED8
Combi-Blocks, Inc.
5-Chlorobenzo[d]oxazol-2-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.04
Numero MDL:
Iupac Name
5-chloro-1,3-benzoxazol-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H5ClN2O.ClH/c8-4-1-2-6-5(3-4)10-7(9)11-6;/h1-3H,(H2,9,10);1H
InChI
SFCBKXSIKZQDKX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-0147
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QW-0147