Documenti fondamentali
COM638467636
Combi-Blocks, Inc.
1-(2-Bromoethyl)pyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.53
Numero MDL:
Iupac Name
1-(2-bromoethyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12BrN.ClH/c7-3-6-8-4-1-2-5-8;/h1-6H2;1H
InChI
GWEXSMZNVPJTCD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-9550
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QN-9550
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)