COM517298080
Combi-Blocks, Inc.
2-[(Pyrrolidin-1-yl)carbonyl]pyridine
About This Item
Iupac Name
2-(1-pyrrolidinylcarbonyl)pyridine
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c13-10(12-7-3-4-8-12)9-5-1-2-6-11-9/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
InChI
VVSBDPSFOBQHNU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6243
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6243
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)