Documenti fondamentali
COM517297761
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 1-(4-bromo-3-fluorophenyl)cyclopropane-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.1
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 1-(4-bromo-3-fluorophenyl)cyclopropanecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H10BrFO2/c1-15-10(14)11(4-5-11)7-2-3-8(12)9(13)6-7/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChI
JXKLZKBJHDSCHN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5931
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?CA-5931
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)