Documenti fondamentali
COM497519442
Combi-Blocks, Inc.
3-Methyl-2-phenoxyaniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.25
Numero MDL:
Iupac Name
3-methyl-2-phenoxyaniline
Inchi Code
1S/C13H13NO/c1-10-6-5-9-12(14)13(10)15-11-7-3-2-4-8-11/h2-9H,14H2,1H3
InChI
XKHJBOMKTIVLMP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QK-2520
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QK-2520
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)