Documenti fondamentali
COM497518412
Combi-Blocks, Inc.
N-Hydroxy-4-(methylsulfonyl)benzenecarboximidamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.24
Numero MDL:
Iupac Name
N-hydroxy-4-(methylsulfonyl)benzenecarboximidamide
Inchi Code
1S/C8H10N2O3S/c1-14(12,13)7-4-2-6(3-5-7)8(9)10-11/h2-5,11H,1H3,(H2,9,10)
InChI
ASVKDPCGOIIZIN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QK-0923
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QK-0923