Documenti fondamentali
COM497509961
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-5-(dimethoxymethyl)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.1
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-(dimethoxymethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11BrO4/c1-14-10(15-2)7-3-6(9(12)13)4-8(11)5-7/h3-5,10H,1-2H3,(H,12,13)
InChI
BSPVSRPEDUCIRJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4208
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-4208
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)