Documenti fondamentali
COM490023404
Combi-Blocks, Inc.
2-bromo-3-chloro-4-fluoro-1-methylbenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.47
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-3-chloro-4-fluoro-1-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrClF/c1-4-2-3-5(10)7(9)6(4)8/h2-3H,1H3
InChI
OQYMEYOOGUEZFS-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-4519
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YF-4519
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)