Documenti fondamentali
COM466008266
Combi-Blocks, Inc.
Methyl 6-(morpholin-4-yl)pyridine-2-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.24
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 6-(4-morpholinyl)-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H14N2O3/c1-15-11(14)9-3-2-4-10(12-9)13-5-7-16-8-6-13/h2-4H,5-8H2,1H3
InChI
NIWLFZILBQDCEA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-2144
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-2144
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)