COM466007394
Combi-Blocks, Inc.
1,3,3-Trimethyl-2-oxindole-6-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
1,3,3-trimethyl-2-oxo-6-indolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H13NO3/c1-12(2)8-5-4-7(10(14)15)6-9(8)13(3)11(12)16/h4-6H,1-3H3,(H,14,15)
InChI
MVTDIBRFXKBESN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-8199
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QE-8199
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)