COM456879012
Combi-Blocks, Inc.
Benzyl N-(naphthalen-2-yl)carbamate
About This Item
Iupac Name
benzyl naphthalen-2-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C18H15NO2/c20-18(21-13-14-6-2-1-3-7-14)19-17-11-10-15-8-4-5-9-16(15)12-17/h1-12H,13H2,(H,19,20)
InChI
DZXYSERXDONXGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6051
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-6051
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)