Documenti fondamentali
COM456878978
Combi-Blocks, Inc.
4-Cyano-N-propylbenzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.23
Numero MDL:
Iupac Name
4-cyano-N-propylbenzamide
Inchi Code
1S/C11H12N2O/c1-2-7-13-11(14)10-5-3-9(8-12)4-6-10/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,13,14)
InChI
RLFJQXGIIOLVKI-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4231
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QL-4231
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)