Documenti fondamentali
COM448686837
Combi-Blocks, Inc.
methyl 2-(6-methoxypyridin-3-yl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.19
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2-(6-methoxypyridin-3-yl)acetate
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-12-8-4-3-7(6-10-8)5-9(11)13-2/h3-4,6H,5H2,1-2H3
InChI
LYJJNCKUSDHNQR-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-1851
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YC-1851
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)