Documenti fondamentali
COM448685886
Combi-Blocks, Inc.
3-(4-Methylphenyl)pyridine-2-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.24
Numero MDL:
Iupac Name
3-(4-methylphenyl)-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C13H10N2/c1-10-4-6-11(7-5-10)12-3-2-8-15-13(12)9-14/h2-8H,1H3
InChI
XGQZPSFKHYKYCG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4556
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4556
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)