Documenti fondamentali
COM448685846
Combi-Blocks, Inc.
5-[4-(Carboxymethyl)phenyl]-2-fluorobenzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.25
Numero MDL:
Iupac Name
4'-(carboxymethyl)-4-fluoro[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H11FO4/c16-13-6-5-11(8-12(13)15(19)20)10-3-1-9(2-4-10)7-14(17)18/h1-6,8H,7H2,(H,17,18)(H,19,20)
InChI
VGYUEFJQGUTBNZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4495
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4495
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)