Documenti fondamentali
COM448685799
Combi-Blocks, Inc.
4-(2-Chloro-5-methoxyphenyl)phenylacetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
276.72
Numero MDL:
Iupac Name
(2'-chloro-5'-methoxy[1,1'-biphenyl]-4-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C15H13ClO3/c1-19-12-6-7-14(16)13(9-12)11-4-2-10(3-5-11)8-15(17)18/h2-7,9H,8H2,1H3,(H,17,18)
InChI
HOGDZTPEZJGOOR-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4443
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4443
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)