Documenti fondamentali
COM448685757
Combi-Blocks, Inc.
2-Amino-5-(4-fluoro-3-methoxyphenyl)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.23
Numero MDL:
Iupac Name
5-(4-fluoro-3-methoxyphenyl)-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C12H11FN2O/c1-16-11-6-8(2-4-10(11)13)9-3-5-12(14)15-7-9/h2-7H,1H3,(H2,14,15)
InChI
LBMANGMZSHEEFD-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4332
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YB-4332
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)