Documenti fondamentali
COM448685235
Combi-Blocks, Inc.
2-(4-Fluorophenyl)nicotinic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.2
Numero MDL:
Iupac Name
2-(4-fluorophenyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C12H8FNO2/c13-9-5-3-8(4-6-9)11-10(12(15)16)2-1-7-14-11/h1-7H,(H,15,16)
InChI
ACGWDCZWNMSHNE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-6144
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?YA-6144
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)