Documenti fondamentali
COM448684472
Combi-Blocks, Inc.
Ethyl 3-amino-4-(isopropylamino)benzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.29
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 3-amino-4-(isopropylamino)benzoate
Inchi Code
1S/C12H18N2O2/c1-4-16-12(15)9-5-6-11(10(13)7-9)14-8(2)3/h5-8,14H,4,13H2,1-3H3
InChI
HUFSVBYBODFFDE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9318
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?WZ-9318
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)