Documenti fondamentali
COM448684201
Combi-Blocks, Inc.
Potassium (4-methoxy-2-methylphenyl)trifluoroborate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.06
Numero MDL:
Iupac Name
potassium trifluoro(4-methoxy-2-methylphenyl)borate(1-)
Inchi Code
1S/C8H9BF3O.K/c1-6-5-7(13-2)3-4-8(6)9(10,11)12;/h3-5H,1-2H3;/q-1;+1
InChI
LUGXEKTTXCIUOE-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?TB-3239
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?TB-3239
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)