COM448684136
Combi-Blocks, Inc.
Potassium cycloheptyltrifluoroborate
About This Item
Iupac Name
cycloheptyltrifluoroboranuide potassium hydrogen
Inchi Code
1S/C7H13BF3.K.H/c9-8(10,11)7-5-3-1-2-4-6-7;;/h7H,1-6H2;;/q-1;;
InChI
KOLXWUVFTAVYGJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?TB-2073
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?TB-2073
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)