COM448669363
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-2-propoxy-1-(trifluoromethoxy)benzene
About This Item
Iupac Name
4-bromo-2-propoxy-1-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C10H10BrF3O2/c1-2-5-15-9-6-7(11)3-4-8(9)16-10(12,13)14/h3-4,6H,2,5H2,1H3
InChI
SZERBABRIDBKBZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5172
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?SH-5172
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)