Documenti fondamentali
COM448669022
Combi-Blocks, Inc.
2-[(2-Fluoropyridin-3-yl)methylidene]malononitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.15
Numero MDL:
Iupac Name
2-((2-fluoropyridin-3-yl)methylene)malononitrile
Inchi Code
1S/C9H4FN3/c10-9-8(2-1-3-13-9)4-7(5-11)6-12/h1-4H
InChI
BDYSQZYEMYXMBV-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1701
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-1701
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)