COM448666796
Combi-Blocks, Inc.
Diamyl sulfate
About This Item
Iupac Name
dipentyl sulfate
Inchi Code
1S/C10H22O4S/c1-3-5-7-9-13-15(11,12)14-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
InChI
GAFRWLVTHPVQGK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-4331
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QF-4331
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)