Documenti fondamentali
COM448663084
Combi-Blocks, Inc.
1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluorononane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
290.17
Numero MDL:
Iupac Name
1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorononane
Inchi Code
1S/C9H11F9/c1-2-3-4-5-6(10,11)7(12,13)8(14,15)9(16,17)18/h2-5H2,1H3
InChI
GYDMBTYTWYNRGO-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-0140
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QD-0140
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)