Documenti fondamentali
COM448659476
Combi-Blocks, Inc.
(E/Z)-2-Bromo-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.95
Numero MDL:
Iupac Name
(2Z)-2-bromo-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-butene
Inchi Code
1S/C4HBrF6/c5-2(4(9,10)11)1-3(6,7)8/h1H/b2-1-
InChI
KSWYRKGFPCBMHX-UPHRSURJSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-6165
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-6165
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)