Permettici di aiutartiInchi Code
1S/C9H6BrClO/c10-7-1-2-9-6(3-7)4-8(5-11)12-9/h1-4H,5H2
Inchi Key
IGVKTJSZEQNSNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Storage temp.
Refrigerated
Country of Origin
CN
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Bromo-2-chloromethylbenzofuran
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?