Documenti fondamentali
COM448656180
Combi-Blocks, Inc.
2-Phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.17
Numero MDL:
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-2-phenyl-2-propanol
Inchi Code
1S/C9H9F3O/c1-8(13,9(10,11)12)7-5-3-2-4-6-7/h2-6,13H,1H3
InChI
HYUUEULUXBVXSG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-2650
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-2650
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)