Documenti fondamentali
COM448643629
Combi-Blocks, Inc.
3-(Diethylphosphono)propanoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.17
Numero MDL:
Iupac Name
3-(diethoxyphosphoryl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C7H15O5P/c1-3-11-13(10,12-4-2)6-5-7(8)9/h3-6H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI
YLIOJOOKMJEHJM-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-9156
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-9156
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)