Documenti fondamentali
COM448639821
Combi-Blocks, Inc.
4-(2-Aminoethyl)-5-(2-furyl)-1,2-dihydro-3h-pyrazol-3-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.21
Numero MDL:
Iupac Name
4-(2-aminoethyl)-5-(2-furyl)-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-one
Inchi Code
1S/C9H11N3O2/c10-4-3-6-8(11-12-9(6)13)7-2-1-5-14-7/h1-2,5H,3-4,10H2,(H2,11,12,13)
InChI
HTBBBMYUXHGUSH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-4533
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-4533
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)