Documenti fondamentali
COM448637347
Combi-Blocks, Inc.
2-Amino-5-bromo-3-(dimethylamino)pyrazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.07
Numero MDL:
Iupac Name
5-bromo-N~3~,N~3~-dimethyl-2,3-pyrazinediamine
Inchi Code
1S/C6H9BrN4/c1-11(2)6-5(8)9-3-4(7)10-6/h3H,1-2H3,(H2,8,9)
InChI
FBHYHUKOQSACFX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-1432
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QA-1432
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)