Documenti fondamentali
COM448635731
Combi-Blocks, Inc.
6,7-Dichloro-2-methyl-3-trifluoromethylquinoxaline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.06
Numero MDL:
Iupac Name
6,7-dichloro-2-methyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline
Inchi Code
1S/C10H5Cl2F3N2/c1-4-9(10(13,14)15)17-8-3-6(12)5(11)2-7(8)16-4/h2-3H,1H3
InChI
GGGIXFQHHSLMBI-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-7180
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-7180
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)