Documenti fondamentali
COM448635180
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromo-2-mercapto-5-nitropyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.06
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-nitro-2-pyridinethiol
Inchi Code
1S/C5H3BrN2O2S/c6-4-1-3(8(9)10)2-7-5(4)11/h1-2H,(H,7,11)
InChI
JLXXADZVLHJOSA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1340
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PY-1340
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)