Documenti fondamentali
COM448632800
Combi-Blocks, Inc.
3,4-Difluoro-2-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.07
Numero MDL:
Iupac Name
3,4-difluoro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H15BF2O4/c1-12(2)13(3,4)20-14(19-12)9-7(11(17)18)5-6-8(15)10(9)16/h5-6H,1-4H3,(H,17,18)
InChI
OSRPRCIGDLJIGG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-1505
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-1505
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)