Documenti fondamentali
COM448632363
Combi-Blocks, Inc.
N-Cyclopropyl-2-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.17
Numero MDL:
Iupac Name
N-cyclopropyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzamide
Inchi Code
1S/C16H22BNO3/c1-15(2)16(3,4)21-17(20-15)13-8-6-5-7-12(13)14(19)18-11-9-10-11/h5-8,11H,9-10H2,1-4H3,(H,18,19)
InChI
PZZZQKNUDJPCSM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-1046
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-1046
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)