Documenti fondamentali
COM448632037
Combi-Blocks, Inc.
2-(1-Propylsulfanyl)phenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.22
Numero MDL:
Iupac Name
4,4,5,5-tetramethyl-2-(2-(propylthio)phenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C15H23BO2S/c1-6-11-19-13-10-8-7-9-12(13)16-17-14(2,3)15(4,5)18-16/h7-10H,6,11H2,1-5H3
InChI
KZTIVVSSBPUFAF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PC-1062
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PC-1062
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)