Documenti fondamentali
COM448631867
Combi-Blocks, Inc.
N-[2-(4-Bromophenyl)ethyl]-2,2-difluoroacetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.1
Numero MDL:
Iupac Name
N-(4-bromophenethyl)-2,2-difluoroacetamide
Inchi Code
1S/C10H10BrF2NO/c11-8-3-1-7(2-4-8)5-6-14-10(15)9(12)13/h1-4,9H,5-6H2,(H,14,15)
InChI
KTOYPCVEPWZYGC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Refrigerated
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2930
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2930
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)