Documenti fondamentali
COM448631770
Combi-Blocks, Inc.
N-Butyl-4-hydroxybenzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.25
Numero MDL:
Iupac Name
N-butyl-4-hydroxybenzamide
Inchi Code
1S/C11H15NO2/c1-2-3-8-12-11(14)9-4-6-10(13)7-5-9/h4-7,13H,2-3,8H2,1H3,(H,12,14)
InChI
ZPNCAIPZFMVZIS-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2800
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2800
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)