Documenti fondamentali
COM448631761
Combi-Blocks, Inc.
3-Fluoro-N-methanesulfonylbenzenecarboximidamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.24
Numero MDL:
Iupac Name
3-fluoro-N-(methylsulfonyl)benzimidamide
Inchi Code
1S/C8H9FN2O2S/c1-14(12,13)11-8(10)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,1H3,(H2,10,11)
InChI
ZZBQGQDFHHOKRT-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2787
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2787
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)