Documenti fondamentali
COM448631705
Combi-Blocks, Inc.
4-(4-Bromobenzyloxy)oxane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.15
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-[(4-bromobenzyl)oxy]tetrahydro-2H-pyran
Inchi Code
1S/C12H15BrO2/c13-11-3-1-10(2-4-11)9-15-12-5-7-14-8-6-12/h1-4,12H,5-9H2
InChI
UEZOWZMPPATEKU-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2700
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-2700
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)