Documenti fondamentali
COM448630931
Combi-Blocks, Inc.
2-((2,4-Dibromophenoxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
350.05
Numero MDL:
Iupac Name
2-[(2,4-dibromophenoxy)methyl]tetrahydro-2H-pyran
Inchi Code
1S/C12H14Br2O2/c13-9-4-5-12(11(14)7-9)16-8-10-3-1-2-6-15-10/h4-5,7,10H,1-3,6,8H2
InChI
IYZIDIBXMQILDD-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-1481
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-1481
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)