Documenti fondamentali
COM448630702
Combi-Blocks, Inc.
4-Bromo-2-fluoro-1-(2-methoxyethoxy)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.08
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-1-(2-methoxyethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C9H10BrFO2/c1-12-4-5-13-9-3-2-7(10)6-8(9)11/h2-3,6H,4-5H2,1H3
InChI
YYDUGTYDKJLBOO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-1161
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-1161
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)