Documenti fondamentali
COM448630261
Combi-Blocks, Inc.
2-Bromo-1-(4-(pyrrolidin-1-yl)phenyl)ethanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.15
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-[4-(1-pyrrolidinyl)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C12H14BrNO/c13-9-12(15)10-3-5-11(6-4-10)14-7-1-2-8-14/h3-6H,1-2,7-9H2
InChI
WLRIUCQUMKJOGT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0423
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0423
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)