Documenti fondamentali
COM448623090
Combi-Blocks, Inc.
N-Isopropyl-4-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.2
Numero MDL:
Iupac Name
N-isopropyl-4-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C10H11F3N2O2/c1-6(2)14-9-4-3-7(15(16)17)5-8(9)10(11,12)13/h3-6,14H,1-2H3
InChI
MDYMVCKIVPOBCK-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1097
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-1097
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)