COM448622907
Combi-Blocks, Inc.
Benzyl N-[(1S)-1-(cyclopropylcarbamoyl)ethyl]carbamate
About This Item
Iupac Name
benzyl (1S)-2-(cyclopropylamino)-1-methyl-2-oxoethylcarbamate
Inchi Code
1S/C14H18N2O3/c1-10(13(17)16-12-7-8-12)15-14(18)19-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,10,12H,7-9H2,1H3,(H,15,18)(H,16,17)/t10-/m0/s1
InChI
HITJKRMPYWLVJM-JTQLQIEISA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0837
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)